Merck
A2931
Sigma-Aldrich
アルカリブル-6B
別名:
アシッドブルー110, アシッドブルー119
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H31N3O4S
CAS番号:
分子量:
613.72
カラーインデックス番号:
42750
EC Number:
UNSPSCコード:
12171500
組成
Dye content, ≥80%
InChI
1S/C37H29N3O3S/c41-44(42,43)36-14-8-7-13-35(36)40-34-25-19-29(20-26-34)37(27-15-21-32(22-16-27)38-30-9-3-1-4-10-30)28-17-23-33(24-18-28)39-31-11-5-2-6-12-31/h1-26,38-39H,(H,41,42,43)
InChI Key
DVPLSZDCYOJSOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)