Merck
96415
Sigma-Aldrich
桂皮酸ニトリル
purum, ≥97.0% (GC)
別名:
3-フェニルアクリロニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCN
CAS番号:
分子量:
129.16
Beilstein:
1209546
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.601 (lit.)
n20/D 1.601
bp
254-255 °C (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H7N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H/b7-4+
InChI Key
ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
96415-10ML:4548173219103
96415-BULK:
96415-50ML:4548173219097
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)