Merck
95118
Supelco
Butyl 2-methylbutyrate
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)COOCH2CH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
158.24
Beilstein:
1702551
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
屈折率
n20/D 1.408-1.410
n20/D 1.409 (lit.)
bp
173-176 °C/730 mmHg (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-7-11-9(10)8(3)5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
OTKQNSSMCDLVQV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
95118-VAR:
95118-1ML:
95118-BULK:
95118-5ML:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.