Merck
94888
Supelco
Isobutyl butyrate
analytical standard
別名:
NSC 406938
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CO2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
144.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
5 (vs air)
アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-8(9)10-6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
RGFNRWTWDWVHDD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
94888-VAR:
94888-1ML:
94888-BULK:
94888-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rosamaria Capuano et al.
Bio-protocol, 7(23), e2642-e2642 (2017-12-05)
Human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) are a promising tool in cell-based therapies for degenerative diseases. A safe application of hiPSCs in vivo, requires the detection of the presence of residual undifferentiated pluripotent cells that can potentially cause the insurgence
Rachel S Leisso et al.
Physiologia plantarum, 153(2), 204-220 (2014-06-20)
'Soggy breakdown' (SB) is an internal flesh disorder of 'Honeycrisp' apple (Malus × domestica Borkh.) fruit that occurs during low temperature storage. The disorder is a chilling injury (CI) in which visible symptoms typically appear after several weeks of storage