certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
As, 40 mg/L
Cd, 40 mg/L
Hg, 20 mg/L
Pb, 100 mg/L
濃度
(in 12% nitric acid)
テクニック
ICP: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
フォーマット
multi-component solution
詳細
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アプリケーション
Suitable for ICP-OES and ICP-MS
調製ノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
94772-BULK:
94772-VAR:
94772-100ML:
94772-100ML-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.