アッセイ
95% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@H]([C@H]1CC(C)=C(C)C(=O)O1)[C@H]2CC[C@H]3[C@H]4[C@H](CC[C@]23C)[C@@]5(C)C(=O)C=CC[C@]5(O)[C@H]6O[C@@H]46
InChI
1S/C28H38O5/c1-14-13-20(32-25(30)15(14)2)16(3)17-8-9-18-22-19(10-12-26(17,18)4)27(5)21(29)7-6-11-28(27,31)24-23(22)33-24/h6-7,16-20,22-24,31H,8-13H2,1-5H3/t16-,17+,18-,19-,20+,22-,23-,24-,26+,27-,28-/m0/s1
InChI Key
ZTEVDTFJUUJBLP-MBMSZCMESA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
94284-BULK:
94284-10MG:
94284-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)