Merck
94180
Sigma-Aldrich
塩化10-ウンデカノイル
technical, ≥97.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CH(CH2)8COCl
CAS番号:
分子量:
202.72
Beilstein:
1635112
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
bp
120-122 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2
InChI Key
MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F
引火点(℃)
93 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
94180-500ML:
94180-100ML:
94180-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)