安全性情報
93967
Sigma-Aldrich
Peanut oil hardened
tested according to Ph. Eur.
別名:
Arachidis oleum hydrogenatus, Arachidis oleum hydrogenatum, Arachis oil hardened
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
品質水準
形状
paste
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
脂質タイプ
oils
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C30H45N9O5/c31-15-5-4-9-23(26(33)41)37-29(44)25(18-19-7-2-1-3-8-19)39-28(43)24(10-6-16-36-30(34)35)38-27(42)22(32)17-20-11-13-21(40)14-12-20/h1-3,7-8,11-14,22-25,40H,4-6,9-10,15-18,31-32H2,(H2,33,41)(H,37,44)(H,38,42)(H,39,43)(H4,34,35,36)/t22-,23-,24+,25-/m0/s1
InChI Key
UEVAHGMTRWGMTB-JBXUNAHCSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93967-BULK:
93967-500G:
93967-500ML:
93967-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)