937053
N-XantPhos Pd G4 ChemBeads
別名:
(SP-4-4)-[4-(Diphenylphosphino-κP)-6-(diphenylphosphino)-10H-phenoxazine](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κC]palladium ChemBeads, 4,6-bis(diphenylphosphanyl)-10H-phenoxazine, [2′-(methylamino)-[1,1′-biphenyl]-2-yl]palladio methanesulfonate ChemBeads
About This Item
フォーム
solid
品質水準
組成
, 4-6 wt. % (loading)
反応適合性
reagent type: catalyst
SMILES記法
[MsO][Pd]1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3N1C.C4(P(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)=C(OC(C(P(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)=CC=C9)=C9N%10)C%10=CC=C4
InChI
InChI=1S/C36H27NOP2.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-5-15-27(16-6-1)39(28-17-7-2-8-18-28)33-25-13-23-31-35(33)38-36-32(37-31)24-14-26-34(36)40(29-19-9-3-10-20-29)30-21-11-4-12-22-30;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h1-26,37H;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;-1;;+2/p-1
InChI Key
LQECMIPINHUTAN-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
For general uses, product is also available in powdered form (900455 )
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
937053-BULK:
937053-1G:
937053-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)