Merck
93630
Sigma-Aldrich
Trypsin, TPCK treated, from bovine pancreas
~7500 U/mg
別名:
TPCK-Trypsin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
比活性
~7500 U/mg
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
単位の定義
1 unitは、N-ベンゾイル-L-アルギニンエチルエステル(Fluka®製品番号12880)を基質として、pH 7.6、25°C、1分間で、波長253 nmの光に対する吸光度を0.001増大させる酵素量に相当します。
その他情報
Sales restrictions may apply
TPCK-treatment irreversibly inhibits the chymotrypsin-activity without affecting the trypsin-activity; Application in (selective) hydrolysis/condensation of amide bonds; Tryptic degradation of opioid peptide precursors in rat brain
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
93630-VAR:
93630-25MG:
93630-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A. Florsheimer et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 119, 1323-1323 (1988)
G Q Zhang et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 39(9), 2369-2372 (1991-09-01)
A high-performance liquid chromatographic method involving postcolumn fluorescence derivatization is described for the quantification of five fragment peptides (methionine-enkephalin-Thr-Ser-Glu-Lys, methionine-enkephalin-Lys, methionine-enkephalin-Arg, leucine-enkephalin-Lys and leucine-enkephalin-Arg) released by tryptic digestion from the opioid peptide precursors (proopiomeranocortin and proenkephalins A and B) in
Direct evidence for the presence of histidine in the active center of chymotrypsin.
G SCHOELLMANN et al.
Biochemistry, 2, 252-255 (1963-03-01)