Merck
92586
Supelco
Suberoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) lithium salt
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15D3H24NO6 · xLi+
CAS番号:
分子量:
320.40 (free acid basis)
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
光学活性
[α]/D -17.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99.0%
アプリケーション
clinical testing
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C[C@H](OC(CCCCCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
92586-1MG:
92586-VAR:
92586-10MG:
92586-BULK:
92586-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)