Merck
916250
Sigma-Aldrich
クロロ[1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)イミダゾール-2-イリデン]金(I)
Umicore
別名:
1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)イミダゾール-2-イリデン塩化金(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24AuClN2
CAS番号:
分子量:
536.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
mp
>300 °C
>300 °C
SMILES記法
Cl[Au].Cc1cc(C)c(N2[C]N(C=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.Au.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI Key
YFUIKJIITPMUAT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
[(IMes)AuCl] is a homogeneous catalyst useful for cyclopropanation or carboxylation.
保管および安定性
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
916250-BULK:
916250-VAR:
916250-1G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート