Merck
916242
Sigma-Aldrich
Chiralyst Ru803
Umicore
別名:
(S-MeOBIPHEP)Ru(OAc)2, Diacetato[(S)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl]ruthenium(II), Ru[(S)-MeO-BIPHEP](OAc)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H38O6P2Ru
CAS番号:
分子量:
801.77
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
mp
149-154 °C
アプリケーション
Chiralyst Ru803 is a homogeneous catalyst useful for asymmetric hydrogenation and transfer hydrogenation.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
保管および安定性
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
916242-BULK:
916242-VAR:
916242-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)