アッセイ
≥95%
形状
powder
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
保管温度
2-8°C
アプリケーション
FixCat PF6 is highly active for heterogeneous olefin metathesis. The catalyst can be used in metathesis of water-insoluble substrates in ′′classical′′ organic solvents and can be used in reactions in ionic liquids. FixCat PF6 is efficient in RCM (ring closing metathesis) macrocyclization in more concentrated reaction mixtures.
Learn more about our metathesis catalysts
Learn more about our metathesis catalysts
法的情報
Sold in collaboration with Apeiron Synthesis, Inc. Research quantities are 100 g / customer / year. For quantities that exceed the research limit, please contact the supplier at www.apeiron-synthesis.com. PCT/EP2013/053967
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901812-100MG:
901812-BULK:
901812-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)