Merck
88122
Sigma-Aldrich
過塩素酸テトラプロピルアンモニウム 過塩素酸塩
≥98.0% (T)
別名:
N,N,N-トリプロピル-1-プロパンアミニウム 過塩素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2)4N(ClO4)
CAS番号:
分子量:
285.81
Beilstein:
3639544
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (T)
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
238-242 °C
SMILES記法
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の研究に用います。
  • 異なる溶媒間の液界電位
  • スチレン-メタクリル酸メチルコポリマーの電気化学重合機構および生理化学的性質に対するカソード電位の影響
電気化学分野で用います。
  • テトラアルキルアンモニウム過塩素酸を含むMeCN中で、クロノアンペロメトリーまたはボルタンメトリーを用いる、白金上でのフェロセンの酸化速度論
  • 水銀上でのメチルベンジルクロリドの還元
  • インピーダンススペクトル法
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
88122-INTR:
88122-25G:
88122-BULK:
88122-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)