Merck
83071
Sigma-Aldrich
1-(4-ピリジル)ピリジニウムクロリド 塩酸塩
technical, ≥85% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9ClN2 · HCl
CAS番号:
分子量:
229.11
Beilstein:
3786515
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥85% (AT)
mp
166-170 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cl-].Cl[H].c1cc[n+](cc1)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H9N2.2ClH/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10;;/h1-9H;2*1H/q+1;;/p-1
InChI Key
QZOFFMRDIRXGKJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
83071-250G:
83071-VAR:
83071-BULK:
83071-50G:
83071-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)