Merck
82570
Sigma-Aldrich
(+)-プレゴン
purum, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(R)-2-イソプロピリデン-5-メチルシクロヘキサノン, (R)-p-メンタ-4(8)-エン-3-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
Beilstein:
2040703
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
グレード
purum
アッセイ
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D +23±1.5°, neat
屈折率
n20/D 1.487
bp
223-224 °C (lit.)
密度
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI Key
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Chiral building block Synthesis of (-)-8-phenylmenthol
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
82570-BULK:
82570-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J.D. White et al.
Tetrahedron Letters, 28, 3061-3061 (1987)
T. Zair et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2686-2686 (1993)
M. Alami et al.
Organic Syntheses, 72, 135-135 (1995)
O. Ort
Organic Syntheses, 65, 203-203 (1987)