Merck
81415
Supelco
ポリスチレン
analytical standard, for GPC, 560,000
別名:
PS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~502000
Mp ~526000
Mw ~524000
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.04
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polystyrene is a polymer that belongs to the class of polyhydrocarbons. It can be obtained via polymerization of styrene in the presence of a peroxide initiator.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81415-VAR:
81415-1G:
81415-BULK:
81415-250MG:
81415-1G-KC:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Moldoveanu.CS et al.
Analytical Pyrolysis of Synthetic Organic Polymers (2005)