Merck
79270
Sigma-Aldrich
1-フェニル-1-トリメチルシロキシエチレン
purum, ≥98.0% (GC)
別名:
α-(トリメチルシロキシ)スチレン, アセトフェノンエノールトリメチルシリルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
化学式:
C6H5C(=CH2)OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
192.33
Beilstein:
1306914
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
>1 (vs air)
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
n20/D 1.503
bp
88-89 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)OC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H16OSi/c1-10(12-13(2,3)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1H2,2-4H3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Versatile intermediate[1][2][3][4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
79270-INTR:
79270-VAR:
79270-10ML:
79270-BULK:
79270-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S.H. Mashraqui et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 2513-2513 (1984)
J.K. Rasmussen
Synthesis, 91-91 (1977)
I. Fleming
Chimia, 34, 265-265 (1980)
E.W. Colvin
Chemical Society Reviews, 7, 15-15 (1978)