Merck
75825
Sigma-Aldrich
2-オキソ酪酸ナトリウム
≥99.0% (NT)
別名:
α-ケト酪酸ナトリウム, 2-オキソブタン酸 ナトリウム塩, 2-オキソ酪酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2COCOONa
CAS番号:
分子量:
124.07
Beilstein:
3631701
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (NT)
SMILES記法
[Na+].CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
SUAMAHKUSIHRMR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
乳酸デヒドロゲナ-ゼアイソザイムの定量に用いられる基質です。
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.