Merck
75612
Supelco
ヘキサクロロオスミウム(IV)酸アンモニウム 溶液
ready-to-use, in hydrochloric acid
別名:
Ammonium hexachloroosmate(IV) solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
in hydrochloric acid
1.000 g/L Os
テクニック
AAS: suitable
フォーマット
single component solution
SMILES記法
[Os]
InChI
1S/Os
InChI Key
SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
調製ノート
prepared with (NH4)2[OsCl6] and HCl (~2 M)
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75612-BULK:
75612-100ML:
75612-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)