Merck
75230
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl heptanoate
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
別名:
4-Methylumbelliferyl enanthate, Heptanoic acid 4-methylumbelliferyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20O4
CAS番号:
分子量:
288.34
Beilstein:
1256801
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
for fluorescence
アッセイ
≥98.0% (TLC)
mp
41-42 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
alcohols: soluble
蛍光検出
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (lipase)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C17H20O4/c1-3-4-5-6-7-16(18)20-13-8-9-14-12(2)10-17(19)21-15(14)11-13/h8-11H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
FFNBFZWIBOIPIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
suitable as fluorogenic substrate for lipases
その他情報
Fluorogenic substrate for lipase
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fluorometric substrate for sulfatase and lipase.
G G Guilbault et al.
Analytical chemistry, 41(14), 2006-2009 (1969-12-01)