品質
LiChropur™
ampule
包装
ampule of 25 mL
テクニック
ion pair chromatography: suitable
λ
in concentrate
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 0.08
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
74886-6EA-F:
74886-VAR-F:
74886-6EA-KC-F:
74886-1EA-F:
74886-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック