Merck
74812
Sigma-Aldrich
Octamethylene diisocyanate
purum, ≥98.0% (GC)
別名:
1,8-Diisocyanatooctane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OCN(CH2)8NCO
CAS番号:
分子量:
196.25
Beilstein:
1772257
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.455
SMILES記法
O=C=NCCCCCCCCN=C=O
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
74812-5ML:
74812-1ML:
74812-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)