Merck
74598
Supelco
酢酸イソプロペニル
analytical standard
別名:
酢酸1-メチルビニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
1280347
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
bp
94 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
InChI Key
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)