Merck
73307
Supelco
2-Nitrophenyl phenyl ether
Selectophore, ≥99.0%
別名:
2-Nitrodiphenyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9NO3
CAS番号:
分子量:
215.20
Beilstein:
2051914
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
製品種目
Selectophore
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
≥99.0%
屈折率
n20/D 1.600
bp
106-108 °C/0.01 mmHg (lit.)
密度
1.241 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI Key
VNHGETRQQSYUGZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
詳細は、弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
その他情報
Plasticizer in polymer membrane neutral carrier-based ion-selective electrodes
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
73307-5ML:
73307-VAR:
73307-BULK:
73307-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
T. Katsu et al.
Analytica Chimica Acta, 217, 193-193 (1989)
Lithium-selective polymeric membrane electrodes based on dodecylmethyl-14-crown-4.
S Kitazawa et al.
The Analyst, 110(3), 295-299 (1985-03-01)
Guanidinium ion-selective electrodes based on dibenzo-27-crown-9 and tetraphenylborate.
F N Assubaie et al.
The Analyst, 113(1), 61-64 (1988-01-01)