Merck
72593
Supelco
Nitrite ionophore II
Selectophore
別名:
Dicyanocobyrinic acid heptapropyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C68H101CoN6O14
CAS番号:
分子量:
1285.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
製品種目
Selectophore
フォーム
liquid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCOC(=O)CC[C@@H]1C2=CC3=NC([C@@H](CCC(=O)OCCC)C3(C)C)=C(C)C4=NC([C@H](CC(=O)OCCC)[C@@]4(C)CCC(=O)OCCC)[C@]5(C)N=C([C@@H](CCC(=O)OCCC)[C@]5(C)CC(=O)OCCC)C(C)=C(N2[Co](C#N)C#N)[C@@]1(C)CC(=O)OCCC
InChI
1S/C66H101N4O14.2CN.Co/c1-16-31-78-50(71)26-23-44-48-39-49-62(10,11)45(24-27-51(72)79-32-17-2)57(68-49)42(8)59-63(12,30-29-53(74)81-34-19-4)47(38-54(75)82-35-20-5)61(69-59)66(15)65(14,41-56(77)84-37-22-7)46(25-28-52(73)80-33-18-3)58(70-66)43(9)60(67-48)64(44,13)40-55(76)83-36-21-6;2*1-2;/h39,44-47,61H,16-38,40-41H2,1-15H3;;;/q-1;;;+1/t44-,45-,46-,47+,61?,63-,64+,65+,66+;;;/m1.../s1
InChI Key
ISWKZOZLNIEXOZ-GRQAXCPQSA-N
詳細
詳細は、弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
物理的形状
solution in 0.5 mL tetrahydrofuran
その他情報
Ionophore used for the determination of nitrogen oxide gas
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72593-VAR:
72593-50MG:4548173179056
72593-BULK:
72593-1EA:4548173179032
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polymer membrane-based biosensors using vitamin B12 derivatives.
S Daunert et al.
Progress in clinical and biological research, 292, 215-225 (1989-01-01)
S.A. O'Reilly et al.
Analytical Chemistry, 63, 1278-1278 (1991)
Alicia Bellomo et al.
Immunity, 53(1), 127-142 (2020-06-21)
Located within red pulp cords, splenic red pulp macrophages (RPMs) are constantly exposed to the blood flow, clearing senescent red blood cells (RBCs) and recycling iron from hemoglobin. Here, we studied the mechanisms underlying RPM homeostasis, focusing on the involvement