Merck
71895
Sigma-Aldrich
4-Hydrazino-7-nitro-benzofurazan hydrazine adduct
for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
別名:
7-Nitro-4-benzofurazanyl-hydrazine hydrazine adduct, NBD-H
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5N5O3 · NH2NH2
CAS番号:
分子量:
227.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
for fluorescence
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
蛍光検出
λex 445 nm; λem 525 nm in chloroform (after derivatization with formaldehyde)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NN.NNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C6H5N5O3.H4N2/c7-8-3-1-2-4(11(12)13)6-5(3)9-14-10-6;1-2/h1-2,8H,7H2;1-2H2
InChI Key
BLIOAKMSUDUCKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Fluorogenic derivatizing reagent for aldehydes ketones
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
71895:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
S. Uzu et al.
Analyst, 115, 1477-1477 (1990)