Merck
71638
Sigma-Aldrich
リン酸ナトリウム 二塩基性 二水和物
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
別名:
sec-リン酸ナトリウム, リン酸二ナトリウム, リン酸水素二ナトリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2HPO4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
177.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (T)
不純物
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI Key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)