Merck
69534
Supelco
Derivatizing agents, Set for GC: Alcohols with boron trifluoride
for GC derivatization, LiChropur
別名:
Alcohols with boron trifluoride, derivatizing agents, set for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NA.22
グレード
for GC derivatization
形状
liquid
品質
LiChropur
保管温度
2-8°C
構成
set contains:
05576 boron trifluoride [~10% (~1.3 M) in ethanol]
15718 boron trifluoride [~14% (~2 M) in 1-propanol]
15716 boron trifluoride [~10% (~1.3 M) in methanol]
83253 boron trifluoride [~10% (~1.3 M) in butanol]
10 mL each
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.