Merck
69427
Supelco
1-フルオロナフタレン
reference material
別名:
Duloxetine impurity G (PhEur)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7F
CAS番号:
分子量:
146.16
Beilstein:
1906413
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.593 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.1322 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI Key
CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
69427-100MG:
69427-BULK:
69427-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)