Merck
68620
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamine
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(R)-(+)-N-Methyl-1-phenylethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)NHCH3
CAS番号:
分子量:
135.21
Beilstein:
4350160
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D +74±4°, c = 2% in chloroform
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
n20/D 1.511
bp
74-76 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CN[C@H](C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3/t8-/m1/s1
InChI Key
RCSSHZGQHHEHPZ-MRVPVSSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Chiral secondary amine used as auxiliary, e.g. detn. of absolute configuration of carboxylic acids; Asymmetric addition of cuprates to enones; Preparation of chiral thiophosphonate
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
68620-5ML:
68620-BULK:
68620-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M.S. McQueney et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 7121-7121 (1991)
O. Cervinka et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 51, 404-404 (1986)
B.E. Rossiter et al.
Tetrahedron Letters, 31, 965-965 (1990)