Merck
67139
Supelco
マレイン酸ヒドラジド
reference material
別名:
1,2-ジヒドロ-3,6-ピリダジンジオン, 3,6-ジヒドロキシピリダジン, 3,6-ピリダジンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2O2
CAS番号:
分子量:
112.09
Beilstein:
112223
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
707 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
299-301 °C (dec.) (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1NNC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8)
InChI Key
BGRDGMRNKXEXQD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
572.0 °F - closed cup
引火点(℃)
300 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
67139-100MG:
67139-VAR:
67139-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.