アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
2-methyl-1-butene and 1-pentene, residual
屈折率
n20/D 1.364
n20/D 1.366
bp
20 °C (lit.)
密度
0.627 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C=C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3
InChI Key
YHQXBTXEYZIYOV-UHFFFAOYSA-N
包装
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-70.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
66070-10ML:
66070-BULK:
66070-1EA:
66070-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)