Merck
66005BC
Millipore
SimPlate® Total Coliform & E. coli
BioControl, Quantitative results for Coliforms and E. coli from food and environmental samples in just 24 hours
別名:
CEC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.74
物質
plastic vial (containing dehydrated culture media)
container size
100
サイズ
100 tests
形状
dry powder
シェルフライフ
6‑18 mo.
特徴
fluorescent indicator
メーカー/製品名
BioControl Systems 66005-100
BioControl Systems 66005-500
保管条件
dry media
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with SimPlate (65009BC)
coliforms: Escherichia coli
保管温度
room temp
詳細
SimPlate for Total Coliform and E. coli (CEc) method is used for the detection and quantification of the Total Coliform and E. coli populations. It is based on the patented Defined Substrate Technology (DST) which equates the presence of Total Coliform and E. coli to the presence of Β-galactosidase and Β-glucuronidase activity, respectively. The medium/sample mixture is dispensed into a SimPlate device, and incubated for 24-28 h. The Total Coliform and E. coli count is determined by counting the wells with changed color and referring to the SimPlate Conversion Table. Colored wells indicate the presence of Total Coliforms, and colored wells that fluoresce indicate the presence of E. coli. The SimPlate device is packaged separately.
特徴および利点
  • Total Coliform and E. coli results are available from a single plate. Proprietary chromogenic media and patented plating device with isolation wells combine to produce easily counted results. Because results are not dependent on gas formation, results are more easily interpreted than tube or film-based methods.
  • While other plating methods require duplicate plating of samples, and the standard MPN method requires multiple dilutions and at least nine tubes of media, SimPlate has been validated to provide equivalent results with just a single plate. Combined with the reduction of necessary sample dilutions, made possible by the broad counting range of the plate (1-738), SimPlate reduces the volume of media and number of tests required for each sample, helping to reduce overall testing costs.
構成
2 packages of 50 single-test vials (66004-100), or 1 package of 50 multi-test (10 tests/vial) vials (66004-500)
試験法
Binary Detection Technology®
その他情報
Required for use: SimPlate Device (65009BC)
法的情報
Binary Detection Technology is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SimPlate is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • SimPlate Coliform & E. coli (CEc) Single Dose Fill, 100 test
  • SimPlate Coliform & E. coli (CEc) Multi-Dose Fill, 500 test
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4