Merck
66004
Supelco
ホルペト
reference material
別名:
2-(トリクロロメチルスルファニル)イソインドール-1,3-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H4Cl3NO2S
CAS番号:
分子量:
296.56
Beilstein:
193373
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H
InChI Key
HKIOYBQGHSTUDB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
66004-100MG:
66004-BULK:
66004-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)