Merck
65958
Sigma-Aldrich
Bromomethane-13C
purum, 99 atom % 13C, cylinder (incl. valve, net weight ~2 g)
別名:
Methyl-13C bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CH3Br
CAS番号:
分子量:
95.93
Beilstein:
2231126
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
蒸気密度
3.3 (20 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
1420 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % 13C
グレード
purum
形状
cylinder (incl. valve, net weight ~2 g)
自己発火温度
996 °F
expl. lim.
16 %
bp
4 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
1.73 g/mL at 0 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13CH3]Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1+1
InChI Key
GZUXJHMPEANEGY-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Sure/Pac® cylinder, Recommended valves see section ′Tools/Valves and Adapter for Cylinders′ in the annex at the end of this catalog.
その他情報
Sales restrictions may apply
ピクトグラム
Gas cylinderSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
65958-500ML:
65958-VAR:
65958-500ML-BULK:
65958-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.