安全性情報
61130
Millipore
Kundrat Agar
suitable for microbiology
別名:
Test Agar for the Residue Test according to Kundrat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
無菌性
non-sterile
品質水準
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 10 g/L
bromocresol purple, 0.016 g/L
casein peptone, 7.8 g/L
gelatin, 4 g/L
D(+)-glucose, 1 g/L
meat peptone, 7.8 g/L
sodium chloride, 3 g/L
starch, 4 g/L
yeast extract, 2.8 g/L
最終pH
6.8±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective and differential for Bacillus spp.
アプリケーション
For the routine qualitative detection of residues from antibiotics, sulfonamides and other chemotherapeutical agents in animal-derived food according to Kundrat.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
61130-VAR:
61130-BULK:
61130-100G:
61130-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W. Kundrat
Z. Anal. Chem., 243, 624-624 (1968)
ibid.
Fleischwirtsch., 52, 485-485 (1972)