Merck
59452
Sigma-Aldrich
(S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol p-toluenesulfonate
purum, ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
2,3-Isopropylidene-sn-glycerol 1-tosylate, L-α,β-Isopropylideneglycerol-γ-tosylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18O5S
CAS番号:
分子量:
286.34
Beilstein:
89799
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
形状
solid
光学活性
[α]20/D +7.5±0.5°, c = 2% in DMF
mp
29-31 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI Key
SRKDUHUULIWXFT-NSHDSACASA-N
その他情報
Chiral building block, e.g. synthesis of GABOB
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
59452-5G-F:
59452-VAR-F:
59452-BULK-F:
59452-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Line S Tarpgaard et al.
Oncotarget, 7(37), 59441-59457 (2016-08-11)
It is now widely accepted that therapeutic antibodies targeting epidermal growth factor receptor (EGFR) can have efficacy in KRAS wild-type advanced colorectal cancer (CRC) patients. What remains to be ascertained is whether a subgroup of KRAS-mutated CRC patients might not
M.E. Jung et al.
Journal of the American Chemical Society, 102, 6304-6304 (1980)