Merck
58351
Sigma-Aldrich
2-メチルプロパン
puriss.
別名:
イソブタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CH
CAS番号:
分子量:
58.12
Beilstein:
1730720
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
2.01 (21 °C, vs air)
蒸気圧
72.2 psi ( 37.7 °C)
グレード
puriss.
自己発火温度
860 °F
expl. lim.
8.3 %
bp
−12 °C (lit.)
mp
−160 °C (lit.)
密度
2.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3
InChI Key
NNPPMTNAJDCUHE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
pressure tin with 250 mL (net ~140 g)
その他情報
Sales restrictions may apply
コントロールバルブ
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-117.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-83 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
58351-BULK:
58351-VAR:
58351-1EA:
58351-250ML:
58351-140G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vera Lepperhof et al.
PloS one, 9(9), e107363-e107363 (2014-09-17)
Cell loss after transplantation is a major limitation for cell replacement approaches in regenerative medicine. To assess the survival kinetics of induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived cardiomyocytes (CM) we generated transgenic murine iPSC lines which, in addition to CM-specific expression
Christian Geis et al.
Experimental neurology, 265, 8-21 (2014-12-30)
Neuromyelitis optica (NMO) is causally linked to autoantibodies (ABs) against aquaporin 4 (AQP4). Here, we focused on the pathogenic effects exclusively mediated by human ABs to AQP4 in vivo. We performed cell-free intrathecal (i.th.) passive transfer experiments in Lewis rats