Merck
55510
Sigma-Aldrich
N-ヒドロキシマレイミド
purum, ≥97.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3NO3
CAS番号:
分子量:
113.07
Beilstein:
1524594
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
mp
130-133 °C (dec.) (lit.)
130-133 °C
SMILES記法
ON1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C4H3NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h1-2,8H
InChI Key
BUXKULRFRATXSI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Reagent for the preparation of N-hydroxysuccinimid ester polymers via polymerizable active esters
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
55510-1G:
55510-5G:
55510-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M. Akiyama et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2122-2122 (1980)
Y.A. Davidovitch et al.
Acta Chemica Scandinavica, B 33, 311-311 (1979)