Merck
53603
Supelco
N-Adipoylglycine
analytical standard
別名:
6-[(Carboxymethyl)amino]-6-oxohexanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13NO5
CAS番号:
分子量:
203.19
Beilstein:
2265543
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(CNC(CCCCC(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C8H13NO5/c10-6(9-5-8(13)14)3-1-2-4-7(11)12/h1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
UJHDYVYBNDNRRQ-UHFFFAOYSA-N
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
53603-VAR:
53603-BULK:
53603-10MG:
53603-250MG:
53603-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)