Merck
51700
Sigma-Aldrich
6,6,7,7,8,8,8-ヘプタフルオロ-2,2-ジメチル-3,5-オクタンジオン
purum, ≥97.0% (GC)
別名:
2,2-ジメチル-6,6,7,7,8,8,8-ヘプタフルオロ-3,5-オクタンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CF2CF2COCH2COC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
296.18
Beilstein:
2056991
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
n20/D 1.380
bp
46-47 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H11F7O2/c1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17/h4H2,1-3H3
InChI Key
SQNZLBOJCWQLGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)