Merck
48307
Supelco
Bile acids-selective liquid ion-exchanger microelectrode - Cocktail A
Selectophore
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
製品種目
Selectophore
詳細
詳細は弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
その他情報
生肝組織における胆汁酸活性の微小電極による測定
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biotechnol. Progress, 6, 62-62 (1990)
B Yu et al.
Biosensors & bioelectronics, 5(3), 215-222 (1990-01-01)
The preparation of a compound liquid ion exchanger used for the miniaturization of bile acid sensitive microelectrode is described. The liquid ion exchanger is 2% benzyldimethylhexadecylammonium cholate in decanol/0.1 M hexadecyltributylammonium taurocholate in 5% hexachlorobenzene, 0.5% bromoacetanilide O-dichlorobenzene. The slopes