Merck
48205
Sigma-Aldrich
フザリン酸
≥99.0% (TLC), from Gibberella fujikuroi
別名:
5-ブチルピコリン酸, 5-ブチルピリジン-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13NO2
CAS番号:
分子量:
179.22
Beilstein:
125804
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
由来生物
Gibberella fujikuroi
アッセイ
≥99.0% (TLC)
mp
96-100 °C
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chemical structure: pyridine
その他情報
Inhibits dopamine β-hydroxylase activity
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
48205-250MG:
48205-VAR:
48205-BULK:
48205-1G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Fusaric (5-butylpicolinic) acid, an inhibitor of dopamine beta-hydroxylase, affects serotonin and noradrenaline.
H Hidaka
Nature, 231(5297), 54-55 (1971-05-07)