蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
5.5 mmHg ( 70 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (GC)
色
deep green-yellow
屈折率
n20/D 1.531 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
21 °C (lit.)
密度
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
InChI Key
WFQDTOYDVUWQMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 1-(2-[18F]fluoroethoxy)-4-nitrobenzene
- 4-[4-[1,1-di[4-(4-aminophenoxy)phenyl]-ethyl]phenoxy]aniline and swelling-agent-modified montmorillonite/PAA (poly(amic acid)
- 1-(4-nitrophenyl)- and 1-(2,4-dinitrophenyl)uracil derivatives
- sulfonaphthoaminophenyl fluorescein (SNAPF), an imaging probe
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
47170-100ML-F:
47170-25ML-F:
47170-BULK-F:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)