Merck
46830
Sigma-Aldrich
4-フルオロベンジルクロリド
purum, ≥98.0% (GC)
別名:
α-クロロ-4-フルオロトルエン, 1-クロロメチル-4-フルオロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH2Cl
CAS番号:
分子量:
144.57
Beilstein:
742272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
n20/D 1.513
bp
82 °C/26 mmHg (lit.)
密度
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI Key
IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Esakkiammal Sudha Esakkimuthu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-18)
Lignin is an aromatic biopolymer derived from lignocellulosic biomass. Providing a comprehensive structural analysis of lignin is the primary motivation for the quantification of various functional groups, with a view to valorizing lignin in a wide range of applications. This