製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C16H21Cl3O3/c1-3-5-6-11(4-2)9-22-16(20)10-21-15-8-13(18)12(17)7-14(15)19/h7-8,11H,3-6,9-10H2,1-2H3
InChI Key
MNELUOHPQMJXGU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
45709-250MG:4548173310602
45709-BULK:
45709-VAR:
45709-1EA:4548173267333
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)