Merck
44579
Sigma-Aldrich
Drierite
drying agent
別名:
硫酸カルシウム, 石膏
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaSO4
CAS番号:
分子量:
136.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
drying agent
粒径
10-20 mesh
SMILES記法
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
The ontogeny of personality in the wild guinea pig.
Guenther A, et al.
Animal behaviour, 90, 131-139 (2014)
The analysis of carbon monoxide in urban air at the ppm level, and the normal carbon monoxide value.
L Dubois et al.
Journal of the Air Pollution Control Association, 16(3), 135-139 (1966-03-01)
Enthalpies of vaporization of organic compounds.
Howard PB and Wadso I.
Acta Chemica Scandinavica, 24, 145-149 (1970)
Nathaniel Huebsch et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(27), 9762-9767 (2014-06-26)
Biological systems are exquisitely sensitive to the location and timing of physiologic cues and drugs. This spatiotemporal sensitivity presents opportunities for developing new therapeutic approaches. Polymer-based delivery systems are used extensively for attaining localized, sustained release of bioactive molecules. However
Respirometry: anhydrous drierite equilibrates with carbon dioxide and increases washout times.
White CR, et al.
Physiological and Biochemical Zoology : Pbz, 79(5), 977-988 (2006)