グレード
ACS reagent
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
自己発火温度
610 °F
含みます
250 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
1.8-11.8 %
不純物
≤0.015% peroxide (as H2O2)
≤0.05% water
蒸発残留物質
≤0.03%
色
APHA: ≤20
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
443409-4X4L:4548173151922
443409-1L:4548173151908
443409-6X1L:4548173265377
443409-4L:4548173151915
443409-16L:
443409-VAR:
443409-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)